Läs mer
Brady™ Vinyl with Polyester Overlaminate Durable Marking Tape
Färg:
Magenta, Gul, Yellow
Röd, Vit, White
Svart, Gul, Yellow
Svart, Vit, White
Mått (L x B):
16,5 m x 25 mm
16,5 m x 38 mm
16,5 m x 50 mm
16,5 m x 75 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 16,5 m x 38 mm |
| Avsluta | High Gloss |
| För användning med (applikation) | Safety marking of obstructions, low hanging objects, pillars, passageways, aisles, and any other potentially hazardous areas or objects |
| Längd (metrisk) | 16.5 m |
| Förpackningsmängd | 1 Roll |
| Temperaturområde (metriskt) | -40°C to +80°C |
| Tjocklek | 0.037 mm |
| Bredd (metrisk) | 38 mm |
| Typ av lim | Permanent Rubber-based |
| Färg | Svart, Vit, White |
| Visa mer |