Läs mer
Brady™ Vinyl with Polyester Overlaminate Durable Marking Tape
Produktkod. 11721875
Färg:
Magenta, Gul, Yellow
Röd, Vit, White
Svart, Gul, Yellow
Svart, Vit, White
Mått (L x B):
16,5 m x 25 mm
16,5 m x 38 mm
16,5 m x 50 mm
16,5 m x 75 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11721875
Brand: Brady™ 055313
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Mått (L x B) 16,5 m x 50 mm
Avsluta High Gloss
För användning med (applikation) Safety marking of obstructions, low hanging objects, pillars, passageways, aisles, and any other potentially hazardous areas or objects
Längd (metrisk) 16.5 m
Förpackningsmängd 1 Roll
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +80°C
Tjocklek 0.037 mm
Bredd (metrisk) 50 mm
Typ av lim Permanent Rubber-based
Färg Magenta, Gul, Yellow
Material Vinyl
Produkttyp Durable Marking Tape
Typ Marking Tape