Läs mer
Brady™ Vinyl förtryckta kemiska etiketter
Produktkod. 15326651
Beskrivning:
1 diamant
2 diamanter, vertikala
3 diamanter
Höjd (metrisk):
155 mm
155,00 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 15326651
Brand: Brady™ 121647
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Brady™ Vinyl GHS/CLP kemiska etiketter för BBP3x-skrivare är självhäftande och förtryckta med röda diamanter i en mängd olika layouter.
  • BBP ™31 och BBP ™33 kompatibla etiketter
  • Tomma etiketter med förtryckta röda diamanter gör att skrivaren kan producera tvåfärgade GHS/CLP-etiketter i ett tryckpass
  • Finns i tre storlekar i hela produktportföljen, var och en med sex diamantlayouter som matchar mallar i MarkWare ™Software
  • Drifttemperatur -20 °C till 75 °C; lägsta appliceringstemperatur 10 °C
  • Genomsnittlig hållbarhet utomhus 3-5 år
Specifikationer
Beskrivning 3 diamanter
Typ av lim Akryl
Färg Vitt, Rött
Avsluta Glans
Material Vinyl
Produkttyp Förtryckt kemisk etikett
För användning med (applikation) Identifiering av anläggning och säkerhet, identifiering av farliga ämnen
Livslängd Upp till 3 års användning utomhus
Programvarutyp MarkWare
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +75 °C
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Bredd (metrisk) 105 mm
Höjd (metrisk) 155 mm
Alternativt artikelnummer B30-262-7569-CLP3A