Läs mer
Brady™ Vinyl förtryckta kemiska etiketter
Produktkod. 13573340
Change view
Beskrivning:
1 diamant
2 diamanter, vertikala
3 diamanter
Höjd (metrisk):
155 mm
155,00 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Beskrivning Höjd (metrisk) unitSize
13573340 2 diamanter, vertikala 155,00 mm 1 rulle
15326651 3 diamanter 155 mm 1 rulle
13543340 1 diamant 155,00 mm 1 rulle
3 options
Produktkod. 13573340
Brand: Brady™ 121646
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Brady™ Vinyl GHS/CLP kemiska etiketter för BBP3x-skrivare är självhäftande och förtryckta med röda diamanter i en mängd olika layouter.
  • BBP ™31 och BBP ™33 kompatibla etiketter
  • Tomma etiketter med förtryckta röda diamanter gör att skrivaren kan producera tvåfärgade GHS/CLP-etiketter i ett tryckpass
  • Finns i tre storlekar i hela produktportföljen, var och en med sex diamantlayouter som matchar mallar i MarkWare ™Software
  • Drifttemperatur -20 °C till 75 °C; lägsta appliceringstemperatur 10 °C
  • Genomsnittlig hållbarhet utomhus 3-5 år
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BS5609:1986 2 § och 3 §
Beskrivning 2 diamanter, vertikala
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt, Rött
Avsluta Glans
Material Vinyl
Produkttyp Förtryckt kemisk etikett
För användning med (applikation) Identifiering av anläggning och säkerhet, identifiering av farliga ämnen
Etiketter per rad 1
Livslängd Upp till 3 års användning utomhus
Kvantitet 200/Pk.
Programvarutyp MarkWare
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +75 °C
Tjocklek (metrisk) 0.026 mm
Mått (LxB) 155 x 105 mm
Bredd (metrisk) 105 mm
Höjd (metrisk) 155,00 mm
Höjd (metrisk) tecken 155 mm
Vikt (metrisk) 0.1 kg
Alternativt artikelnummer B30-262-7569-CLP2