Läs mer
Brady™ Vinyl Printer Labels
Färg:
Red/Transparent
White
White/Transparent
Yellow/Transparent
Bredd (metrisk):
12.70 mm
19 mm
19.05 mm
25.4 mm
38.10 mm
44.25 mm
49.28 mm
50.8 mm
Höjd (metrisk):
3.81 mm
4.62 mm
11.15 mm
12.7 mm
19 mm
19.1 mm
25.4 mm
38 mm
38.1 mm
76.2 mm
85.73 mm
101.6 mm
101.60 mm
Typ av lim:
Acrylic, Permanent
Rubber
Rubber, Repositionable
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Repositionable rubber-based adhesive
- Semi-gloss finish
- For panel identification and wire and cable marking
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized |
| Beskrivning | BMP71 Label Printer Labels |
| Typ av lim | Rubber, Repositionable |
| Beläggning | Vinyl |
| Färg | White |
| Avsluta | Semi-gloss |
| Material | Vinyl |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Printer Label |
| För användning med (applikation) | Wire and cable marking |
| Visa mer |