Läs mer
Brady™ Vinyl Printer Labels
Produktkod. 11721845
Färg:
Red/Transparent
White
White/Transparent
Yellow/Transparent
Bredd (metrisk):
12.70 mm
19 mm
19.05 mm
25.4 mm
38.10 mm
44.25 mm
49.28 mm
50.8 mm
Höjd (metrisk):
3.81 mm
4.62 mm
11.15 mm
12.7 mm
19 mm
19.1 mm
25.4 mm
38 mm
38.1 mm
76.2 mm
85.73 mm
101.6 mm
101.60 mm
Typ av lim:
Acrylic, Permanent
Rubber
Rubber, Repositionable
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11721845
Brand: Brady™ 115040
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use with label printer.
  • Repositionable rubber-based adhesive
  • Semi-gloss finish
  • For panel identification and wire and cable marking
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized
Beskrivning Bulk BMP71 Label Printer Labels
Typ av lim Rubber, Repositionable
Beläggning Vinyl
Färg White
Avsluta Semi-gloss
Material Vinyl
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Printer Label
För användning med (applikation) Circuit board and component identification, Wire and cable marking
För användning med (utrustning) BMP™71
Etiketter per rad 1
Kvantitet 100/Pk.
Form Rectangle
Storlek (metrisk) 38.10W x 12.7 mmH
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +80°C
Tjocklek (metrisk) 0.046 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.88 mm
Trådmätare 0
Mått (LxB) 12.70 x 38.10 mm
Bredd (metrisk) 38.10 mm
Höjd (metrisk) 11.15 mm
Diameter (metrisk) 9.10 mm