Läs mer
- Home
- Products
- Säkerhet och underhåll av anläggningen
- Etiketter och etiketttillverkare
- Etikettband
- Brady™ Vinyl Printer Labels
Brady™ Vinyl Printer Labels
Produktkod. 11767294| Produktkod. | Färg | Bredd (metrisk) | Höjd (metrisk) | Typ av lim | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11767294 | Vitt | 38,10 mm | 101,6 mm | Gummi, flyttbar, Repositionable | Varje |
| 11797124 | Vitt | 38,10 mm | 101,60 mm | Gummi, flyttbar, Repositionable | Varje |
| 11761815 | Vit/Transparent | 25,4 mm | 25,4 mm | Akryl, Permanent, Permanent | Varje |
| 11721845 | Vitt | 38,10 mm | 11,15 mm | Gummi, flyttbar, Repositionable | Varje |
| 11711845 | Vitt | 19 mm | 19 mm | Gummi, flyttbar, Repositionable | Varje |
| 11721785 | Vit/Transparent | 25,4 mm | 85,73 mm | Akryl, Permanent, Permanent | Varje |
| 11751815 | Vitt | 25,4 mm | 12,7 mm | Gummi, flyttbar, Repositionable | Varje |
| 11771715 | Vitt | 12,70 mm | 12,7 mm | Gummi, flyttbar, Repositionable | Varje |
| 11707274 | Vitt | 25,4 mm | 25,4 mm | Gummi, flyttbar, Repositionable | Varje |
| 11761725 | Vit/Transparent | 38,10 mm | 25,4 mm | Akryl, Permanent, Permanent | Varje |
| 11737104 | Vitt | 25,4 mm | 76,2 mm | Gummi, flyttbar, Repositionable | Varje |
| 11757294 | Gul/Transparent | 38,10 mm | 38,1 mm | Akryl, Permanent, Permanent | Varje |
| 11741815 | Vitt | 25,4 mm | 19,1 mm | Gummi, flyttbar, Repositionable | Varje |
| 11787274 | Vitt | 19,05 mm | 38,1 mm | Gummi | Varje |
| 11781835 | Vit/Transparent | 12,70 mm | 38 mm | Akryl, Permanent, Permanent | Varje |
| 11781735 | Vitt | 19 mm | 76,2 mm | Gummi, flyttbar, Repositionable | Varje |
| 11747294 | Röd/Transparent | 25,4 mm | 38,1 mm | Akryl, Permanent, Permanent | Varje |
| 11787264 | Vitt | 25,4 mm | 19 mm | Gummi, flyttbar, Repositionable | Varje |
| 11797294 | Vit/Transparent | 25,4 mm | 19 mm | Akryl, Permanent, Permanent | Varje |
| 11711785 | Vit/Transparent | 50,8 mm | 101,6 mm | Akryl, Permanent, Permanent | Varje |
| 11787294 | Vit/Transparent | 44,25 mm | 4,62 mm | Akryl, Permanent, Permanent | Varje |
| 11737144 | Vit/Transparent | 49,28 mm | 3,81 mm | Akryl, Permanent, Permanent | Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Beskrivning
- Repositionable rubber-based adhesive
- Semi-gloss finish
- For panel identification and wire and cable marking
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized |
| Beskrivning | BMP71 Label Printer Labels |
| Typ av lim | Gummi, flyttbar, Repositionable |
| Beläggning | Vinyl |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Semi-gloss |
| Material | Vinyl |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Printer Label |
| För användning med (applikation) | Circuit board and component identification, Wire and cable marking |
| För användning med (utrustning) | BMP™71 |
| Etiketter per rad | 1 |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Form | Square |
| Storlek (metrisk) | 38.10W x 38.1 mmH |
| Temperaturområde (metriskt) | -40°C to +80°C |
| Tjocklek (metrisk) | 0.046 mm |
| Vertikal upprepning (metrisk) | 41.28 mm |
| Trådmätare | 0 |
| Mått (LxB) | 38.10 x 38.10 mm |
| Bredd (metrisk) | 38,10 mm |
| Höjd (metrisk) | 101,6 mm |
| Visa mer Visa mindre |