Läs mer
Brady™ Vinyl Printer Labels
Produktkod. 11787274
Change view
Färg:
Gul/Transparent
Röd/Transparent
Vit/Transparent
Vitt
Bredd (metrisk):
12,70 mm
19 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,10 mm
44,25 mm
49,28 mm
50,8 mm
Höjd (metrisk):
3,81 mm
4,62 mm
11,15 mm
12,7 mm
19 mm
19,1 mm
25,4 mm
38 mm
38,1 mm
76,2 mm
85,73 mm
101,6 mm
101,60 mm
Typ av lim:
Akryl, Permanent, Permanent
Gummi
Gummi, flyttbar, Repositionable
Förpackningsstorlek:
Varje
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Typ av lim unitSize
11787274 Vitt 19,05 mm 38,1 mm Gummi Varje
11797124 Vitt 38,10 mm 101,60 mm Gummi, flyttbar, Repositionable Varje
11761815 Vit/Transparent 25,4 mm 25,4 mm Akryl, Permanent, Permanent Varje
11721845 Vitt 38,10 mm 11,15 mm Gummi, flyttbar, Repositionable Varje
11711845 Vitt 19 mm 19 mm Gummi, flyttbar, Repositionable Varje
11721785 Vit/Transparent 25,4 mm 85,73 mm Akryl, Permanent, Permanent Varje
11751815 Vitt 25,4 mm 12,7 mm Gummi, flyttbar, Repositionable Varje
11771715 Vitt 12,70 mm 12,7 mm Gummi, flyttbar, Repositionable Varje
11707274 Vitt 25,4 mm 25,4 mm Gummi, flyttbar, Repositionable Varje
11761725 Vit/Transparent 38,10 mm 25,4 mm Akryl, Permanent, Permanent Varje
11767294 Vitt 38,10 mm 101,6 mm Gummi, flyttbar, Repositionable Varje
11737104 Vitt 25,4 mm 76,2 mm Gummi, flyttbar, Repositionable Varje
11757294 Gul/Transparent 38,10 mm 38,1 mm Akryl, Permanent, Permanent Varje
11741815 Vitt 25,4 mm 19,1 mm Gummi, flyttbar, Repositionable Varje
11781835 Vit/Transparent 12,70 mm 38 mm Akryl, Permanent, Permanent Varje
11781735 Vitt 19 mm 76,2 mm Gummi, flyttbar, Repositionable Varje
11747294 Röd/Transparent 25,4 mm 38,1 mm Akryl, Permanent, Permanent Varje
11787264 Vitt 25,4 mm 19 mm Gummi, flyttbar, Repositionable Varje
11797294 Vit/Transparent 25,4 mm 19 mm Akryl, Permanent, Permanent Varje
11711785 Vit/Transparent 50,8 mm 101,6 mm Akryl, Permanent, Permanent Varje
11787294 Vit/Transparent 44,25 mm 4,62 mm Akryl, Permanent, Permanent Varje
11737144 Vit/Transparent 49,28 mm 3,81 mm Akryl, Permanent, Permanent Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Produktkod. 11787274 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 114809
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use with label printer.
  • Repositionable rubber-based adhesive
  • Semi-gloss finish
  • For panel identification and wire and cable marking
Specifikationer
Beskrivning BMP71 Label Printer Labels
Typ av lim Gummi
Beläggning Vinyl
Färg Vitt
Avsluta Semi-gloss
Material Vinyl
Produkttyp Printer Label
För användning med (applikation) Wire and cable marking
Etiketter per rad 1
Kvantitet 250/Pk.
Tjocklek (metrisk) 0.185 mm
Trådmätare 0
Mått (L x B) 19.05 x 38.10 mm
Bredd (metrisk) 19,05 mm
Höjd (metrisk) 38,1 mm