Läs mer
Brady™ Avtagbara vinylfotspår
Beskrivning
- Visa snabbt och enkelt det mest effektiva arbetsflödet med dessa hållbara, halkbeständiga fotspår med avtagbart lim.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Avtagbara fotspår - gul |
| För användning med (applikation) | Demonstrera snabbt och enkelt den mest effektiva arbetsflödesproceduren |
| Höjd (engelska) | 11.875 tum. |
| Höjd (metrisk) | 301.63 mm |
| Förpackningsmängd | 10 Pk. |
| Temperaturområde (engelska) | -40 °F till +199 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +93 °C |
| Tjocklek | 0.125 mm |
| Bredd (engelska) | 3,75 tum |
| Bredd (metrisk) | 95.25 mm |
| Visa mer |