Läs mer
Brady™ B33-serien belagd vinylduk med flyttbara självhäftande etiketter
Produktkod. 13593320 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
13593320 Vitt Varje
1 options
Produktkod. 13593320 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 142874
Beräknad leverans: 11-11-2026
B33-serien belagd vinylduk med flyttbara självhäftande etiketter för BBP33-, i3300- och i5300-skrivare.
  • Lim: Omplacerbart gummi
  • Ytbehandling: Halvblank
  • Prestandaegenskaper: Nötningsbeständighet, Lågtemperaturbeständighet, Avtagbar
  • Yta För släta och strukturerade/grova ytor
  • Etikettegenskaper: Avtagbar, omplacerbar
  • Motståndsegenskaper: Nötningsbeständig, Kemikaliebeständig, Korrosionsbeständig, Fuktbeständig, UV-beständig, Väderbeständig
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Beskrivning Flytbara vinyltygetiketter för BBP33/i3300-skrivare
Typ av lim Omplacerbart gummi, Flytbar
Beläggning Vinyl
Färg Vitt
Visa Blank
Avsluta Halvblank
Formatera Stansad
Material Vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Streckkodsmärkning, Kretskortmärkning, Komponent- och utrustningsmärkning, Laboratoriemärkning, Tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) i3300, i5300, BBP33
Horisontell upprepning (metrisk) 27.9 mm
Etiketter per rad 2
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 2500 Etiketter/kartong
Kvantitet 2500 Pk.
Form Rektangel
Programvarutyp LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +176 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +80 °C
Tjocklek (engelska) 0,0073 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.185 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 22.23 mm
Mått (L x B) 19.05 x 25.4 mm
Längd (engelska) 0,75 tum
Längd (metrisk) 19.05 mm
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (metrisk) tejp 58.4 mm
Höjd (metrisk) 19.05 mm
Alternativt artikelnummer B33-88-498