Läs mer
Micronova™ Vinyl Safety
Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Röd, Vit, White
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Vinyl Safety
Vinyl Safety
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Röd, Vit, White |
| Material | Laminated Vinyl |
| Produkttyp | Safety Tape |
| För användning med (applikation) | Marking equipment/exits, hazardous areas and first aid points |
| Storlek (metrisk) | 16 m x 51 mm |