Läs mer
Brady™ B33-serien självlaminerande vinyletiketter
Produktkod. 15226076 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vit/Transparent
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15226076 Vit/Transparent Varje
1 options
Produktkod. 15226076 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 143091
I lager
B33-serien självlaminerande vinyletiketter för BBP33-, i3300- och i5300-skrivare.
  • Lim: Permanent akryl
  • Yta: Matt yta För släta och strukturerade/grova ytor
  • Etikettegenskaper: Självlaminerande och Wrap Around
  • Motståndsegenskaper: Kemikaliebeständig, Fuktbeständig, Oljebeständig, Vattenbeständig, Väderbeständig
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Beskrivning Självlaminerande vinyletiketter för BBP33/i3300-skrivare
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vit/Transparent
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telemärkning, Elmärkning, Laboratoriemärkning, Tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) BBP33, i3300, i5300
Horisontell upprepning (metrisk) 27.3 mm
Etiketter per rad 3 tvärs över; 10 ner
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Antal per förpackning 2500 Etiketter/kartong
Kvantitet 2500 Pk.
Form Rektangel
Programvarutyp LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 41.30 mm
Trådmätare 10 AWG - 4 AWG
Mått (L x B) 36.5 x 25.4 mm
Längd (engelska) 1,437 tum.
Längd (metrisk) 36.5 mm
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,5 tum
Höjd (metrisk) 36.50 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 12.7 mm
Alternativt artikelnummer B33-9-427