Läs mer
Ansell Vinyl ärmar
Produktkod. 12697041 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Längd (metrisk):
460 mm
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12697041 460 mm 12 par
1 options
Produktkod. 12697041 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 59001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.10 SEK
    398.28 SEK / 12 par
    Save 233.82 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Designad för att skydda en del av kroppen mot stänk från vissa kemikalier. Värmeförseglad, med resår i extremiteterna
  • Överlägsen flexibilitet
  • Helt värmeförseglad utan exponerad resår
  • Utmärkt motståndskraft mot punkteringar, repor och skavsår
  • Utmärkt motståndskraft mot kemikalier, fetter, oljor och fetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Standard
Konstruktion Vinylkonstruktion
Produkttyp Sleeve för kontrollerad miljö
Material Vinyl
Färg Blått
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Begränsad användning
Förslutningstyp Elastiska ändar
Sömtyp Sömlöst
Modell VSB8HS
För användning med (applikation) Laboratorium, Produktion
Certifikat och efterlevnad CE-kategori III
Längd (engelska) 460 / 18.1
Längd (metrisk) 460 mm