Läs mer
3M™ Vinyltejp 471F
Produktkod. 17297770 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17297770 Klart
17207780 Svart
17257770 Rött
17267770 Blått
17277770 Gult
17287770 Vitt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17297770 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000028855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23185.00 SEK
    14055.48 SEK / 24 rullar
    Save 9129.52 SEK
    39% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Används vanligtvis för att markera faror och gångar, färgkodning, färgmaskering, dekorativ trimning, skarvning och mer. Tillverkad av vinylbaksida med gummilim, vår mångsidiga tejp motstår repor, slitage och väderpåverkan för långvarig användning.
  • Behåller sin färg när den utsätts för nötning, slitage och många lösningsmedel
  • Unika stretchegenskaper gör att tejpen förblir sträckt för att anpassa sig till ojämna ytor utan att lyftas och dras in
  • Idealisk för användning på böjda och oregelbundna ytor
  • Lätt att applicera, utmärkt hållfasthet på många ytor
  • Finns i många distinkta färger (gul, vit, röd, svart, brun, grön, orange, lila, blå och transparent)
  • Finns i ett brett utbud av livfulla färger och storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B) 50 mm x 33 m
Höjd (metrisk) 0.1 mm
Längd (metrisk) 32.9 m
Förpackningsmängd 24/Cs.
Tjocklek 0.14 mm
Bredd (metrisk) 5.1 cm