Läs mer
Brady™ Vinyl Thermal Transfer Printable Etiketter
Produktkod. 12753695
Change view
Bredd (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
38,1 mm
Längd (metrisk):
25,4 mm
37,85 mm
63,5 mm
63,50 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Längd (metrisk) unitSize
12753695 25,4 mm 63,50 mm 1 rulle
15388972 38,1 mm 63,5 mm 1 rulle
11593145 25,4 mm 25,4 mm 1 rulle
11563145 12,7 mm 37,85 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12753695 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 236987
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utskrivbara, självlaminerande vinyletiketter för termotransferskrivare.
  • Utskrivbara, självlaminerande vinyletiketter för termotransferskrivare.
  • Observera: Detta material är UL-godkänt med sitt respektive band.
  • Se Recommended Ribbon Series för lämpligt band att använda.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Självhäftande
Färg Vitt, Genomskinlig
Avsluta Matte
Material Självlaminerande vinyl
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
För användning med (applikation) Data- och telemärkning, Elmärkning, Laboratoriemärkning, Tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, PR Dessutom THT 76 mm kärnskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 33.5 mm
Etiketter per rad 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Antal per förpackning 3000 etiketter/rulle
Kvantitet 3000 Pk.
Form Rektangel
Storlek (metrisk) 25.4W x 63.5 mmH
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 70 mm
Mått (L x B) 63.5 x 25.4 mm
Längd (engelska) 2,5 tum
Längd (metrisk) 63,50 mm
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25,4 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,75 tum
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 19.05 mm
Alternativt artikelnummer BPT-511-427