Läs mer
Brady™ Vinyl Thermal Transfer Printable Etiketter
Produktkod. 15388972 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
38,1 mm
Längd (metrisk):
25,4 mm
37,85 mm
63,5 mm
63,50 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15388972 38,1 mm 63,5 mm 1 rulle
12753695 25,4 mm 63,50 mm 1 rulle
11593145 25,4 mm 25,4 mm 1 rulle
11563145 12,7 mm 37,85 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15388972 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 236988
I lager
Utskrivbara, självlaminerande vinyletiketter för termotransferskrivare.
  • Utskrivbara, självlaminerande vinyletiketter för termotransferskrivare.
  • Observera: Detta material är UL-godkänt med sitt respektive band.
  • Se Recommended Ribbon Series för lämpligt band att använda.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Självhäftande
Färg Vitt, Genomskinlig
Avsluta Matte
Material Självlaminerande vinyl
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
För användning med (applikation) Data- och telemärkning, Elmärkning, Laboratoriemärkning, Tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, PR Dessutom THT 76 mm kärnskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 49 mm
Etiketter per rad 2
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Antal per förpackning 2000 Etiketter/Rull
Kvantitet 2000 Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 69.50 mm
Mått (L x B) 63.5 x 38.1 mm
Längd (engelska) 2,5 tum
Längd (metrisk) 63,5 mm
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38,1 mm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,75 tum
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 19.05 mm
Alternativt artikelnummer BPT-517-427