Läs mer
Masterflex™ Vinylslang
Produktkod. 12064078
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
3,2 mm
9,6 mm
Förpackningsstorlek:
30m
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre unitSize
12064078 9,6 mm Varje
15235477 3,2 mm 30m
2 options
Produktkod. 12064078
Brand: Masterflex™ 0640506
Bara null kvar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad GMP
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material Vinyl
Diameter (metrisk) Yttre 9,6 mm
Total längd (metrisk) 15.24 m
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
För användning med (applikation) Labbanvändning för allmänt bruk
Min. Driftstemperatur (metrisk) -43 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 51 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 82 °C