Läs mer
Masterflex™ Vinylslang
Produktkod. 15235477
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
3,2 mm
9,6 mm
Förpackningsstorlek:
30m
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre unitSize
15235477 3,2 mm 30m
12064078 9,6 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15235477 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9648000
Bara null kvar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad GMP
Diameter (metrisk) Inre 1.6 mm
Material Vinyl
Diameter (metrisk) Yttre 3,2 mm
Total längd (metrisk) 30.48 m
Min. Driftstemperatur (metrisk) -43 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 40 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 82 °C