Läs mer
Vinylättiksyra, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11331947
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331947 25 g 25g
11341947 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11331947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07557.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 625-38-7 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Vinylättiksyra som används vid framställning av spända nitroso Diels-Aldrer-addukter som genomgår en domino ROC-metates i närvaro av Ru-karbenkatalysatorer och olefiner. Det används vid syntes av polyetylenglykolerade bultbeläggningar. Den användes för att studera hämningen av den enzymkatalyserade omvandlingen av D-tyrosyl-fenylalanyl-glycin till D-tyrosyl-fenylalinamid av icke-peptidkarboxylsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Vinylättiksyra som används vid framställning av spända nitroso Diels-Aldrer-addukter som genomgår en domino ROC-metates i närvaro av Ru-karbenkatalysatorer och olefiner. Det används vid syntes av polyetylenglykolerade bultbeläggningar. Den användes för att studera hämningen av den enzymkatalyserade omvandlingen av D-tyrosyl-fenylalanyl-glycin till D-tyrosyl-fenylalinamid av icke-peptidkarboxylsyror.
Löslighet
Fullständigt blandbar.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Inkompatibel med oxidationsmedel, värme, baser, reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-38-7
Molekylformel C4H6O2
Molekylvikt (g/mol) 86.09
MDL-nummer MFCD00002782
InChI-nyckel PVEOYINWKBTPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-butenoic acid, vinylacetic acid, vinyl acetic acid, acetic acid, ethenyl, beta-butenoic acid, .beta.-butenoic acid, 2-propenylcarboxylic acid, allylic acid, vinylessigsaeure, 3-butenoicacid
PubChem CID 32743
ChEBI CHEBI:35897
IUPAC-namn but-3-ensyra
LEDER OC(=O)CC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinylacetic acid
Smältpunkt -39°C
Densitet 1.012
Kokpunkt 162°C to 163°C
Flampunkt 65°C (149°F)
Linjär formel H2C=CHCH2CO2H
Brytningsindex 1.424
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1699159
Löslighetsinformation Fully miscible.
Formel vikt 86.09
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.