Läs mer
Vinyleddiksyra, 96 %
Beskrivning
Vinylättiksyra som används vid framställning av spända nitroso Diels-Aldrer-addukter som genomgår en domino ROC-metates i närvaro av Ru-karbenkatalysatorer och olefiner. Det används vid syntes av polyetylenglykolerade bultbeläggningar. Den användes för att studera hämningen av den enzymkatalyserade omvandlingen av D-tyrosyl-fenylalanyl-glycin till D-tyrosyl-fenylalinamid av icke-peptidkarboxylsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Vinylättiksyra som används vid framställning av spända nitroso Diels-Aldrer-addukter som genomgår en domino ROC-metates i närvaro av Ru-karbenkatalysatorer och olefiner. Det används vid syntes av polyetylenglykolerade bultbeläggningar. Den användes för att studera hämningen av den enzymkatalyserade omvandlingen av D-tyrosyl-fenylalanyl-glycin till D-tyrosyl-fenylalinamid av icke-peptidkarboxylsyror.
Löslighet
Fullständigt blandbar.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Inkompatibel med oxidationsmedel, värme, baser, reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vinylacetic acid |
| Smältpunkt | -39 °C |
| Densitet | 1.012 |
| Kokpunkt | 162 °C till 163 °C |
| Flampunkt | 65 °C (149 °F) |
| Linjär formel | H2C=CHCH2CO2H |
| Brytningsindex | 1.424 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1699159 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.