Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Vinylättiksyra, tech., 90%, ostabiliserad
Produktkod. 10377330 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10377330 25 g Glasflaska 25g
10543901 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10377330 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 158830250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 625-38-7 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-38-7
Molekylformel C4H6O2
Molekylvikt (g/mol) 86.09
MDL-nummer MFCD00002782
InChI-nyckel PVEOYINWKBTPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-butenoic acid, vinylacetic acid, vinyl acetic acid, acetic acid, ethenyl, beta-butenoic acid, .beta.-butenoic acid, 2-propenylcarboxylic acid, allylic acid, vinylessigsaeure, 3-butenoicacid
PubChem CID 32743
ChEBI CHEBI:35897
IUPAC-namn but-3-ensyra
LEDER OC(=O)CC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinylacetic acid
Namnnotering tech., 90%, unstabilized
Smältpunkt -39°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 163°C
Flampunkt 65°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CHCH2CO2H
Brytningsindex 1.4239 to 1.4259
Kvantitet 25 g
Beilstein 02, 407
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vikt 86.09
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.