Läs mer
Vinylättiksyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vinylacetic Acid |
| CAS | 625-38-7 |
| Molekylformel | C4H6O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 3-Butenoic Acid, Ethenylacetic Acid, NSC 44546, β-Butenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O2/c1-2-3-4(5)6/h2H,1,3H2,(H,5,6) |
| LEDER | OC(CC=C)=O |
| IUPAC-namn | men-3-enosyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 86.09 |
| Formel vikt | 86.0368 |