Läs mer
Vinylbenzylklorid, blandning av 2-, 3- och 4-isomerer (stabiliserade med TBC), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Vinylbenzyl Chloride, Mixture of 2, 3- and 4-isomers |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C9H9Cl/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8;1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h2*2-6H,1,7H2 |
| Formel vikt | 304.079 |