Läs mer
Vinylboronsyra pinacolester, 97 %, stick.
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 52 °C till 54 °C/24 mm |
| Kvantitet | 5 g |
| Procent renhet | 97% |
| Fysisk form | Vätska |