Läs mer
Vinylboronsyra-pinakolester, 97+%, stabiliserad med 0,05% BHT
Produktkod. 10430554 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10430554 1 g Glasflaska 1g
10400744 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10430554 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 395530010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75927-49-0 | C8H15BO2 | 154,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75927-49-0
Molekylformel C8H15BO2
Molekylvikt (g/mol) 154.02
MDL-nummer MFCD00192492
InChI-nyckel DPGSPRJLAZGUBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane, vinylboronic acid pinacol cyclic ester, 2-vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl, pinacol vinylboronate, stabilized with bht, 2-vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaoborolane, vbpe, pubchem23743, ethenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 5233012
IUPAC-namn 2-etenyl-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinylboronic acid pinacol ester
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt till gult
Densitet 0.9080g/mL, 0.908
Kokpunkt 40°C (20.0 mmHg)
Flampunkt 34°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589nm)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Stabilisator 500ppm (BHT) max.
Formel vikt 154.02
Procent renhet 97+%
Fysisk form Powder or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.