Läs mer
Vinylboronanhydridpyridkomplex, 95 %
Produktkod. 11375055
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11375055 1 g 1g
11472110 5 g 5g
15453827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11375055 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28703.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
CAS: 95010-17-6 | C11H14B3NO3 | 240,667 g/mol
Reagens som används för Suzuki-Miyaura-korskoppling, stereoselektiv syntes via palladium-katalyserad karboaminering, Alkyl-kopplad 2-amino-6-vinylpurin (AVP) tvärbindningsmedel till cytosinbas i RNA, Kaiser-oxim-harts-härledd palladacykel som en återvinningsbar Suzuki-reaktionsmedier i en polymer pre-katalysator Miyaura och en Suzuki-polymer pre-katalysator. Kinetisk upplösning av fosforyl- och sulfonylestrar av binaftolderivat via Pd-katalyserad alkoholys av deras vinyletrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Reagens som används för Suzuki-Miyaura-korskoppling, stereoselektiv syntes via palladiumkatalyserad
karboaminering, Alkyl-kopplad 2-amino-6-vinylpurin (AVP) tvärbindningsmedel till cytosinbas i RNA, Kaiser-oxim-harts-härledd palladacykel som en återvinningsbar polymer pre-coupling av Suzuki-katalytisk reaktion i Suzukia-polymer pre-coupling. media och kinetisk upplösning av fosforyl- och sulfonylestrar av binaftolderivat via Pd-katalyserad alkoholys av deras vinyletrar.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Fuktkänslig, förvara borta från vatten/fukt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95010-17-6
Molekylformel C11H14B3NO3
Molekylvikt (g/mol) 240.667
MDL-nummer MFCD03839940
InChI-nyckel YLHJACXHRQQNQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trivinyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane compound with pyridine 1:1, trivinylboroxin pyridine complex, vinylboronic anhydride pyridine complex, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane-pyridine, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane pyridine, vinylboronic anhydride pyridine, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane pyridine complex, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane-pyridine complex, boroxin, triethenyl-, compd. with pyridine 1:1, pyridine; triethenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane
PubChem CID 2734806
IUPAC-namn pyridin;2,4,6-tris(etenyl)-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinan
LEDER B1(OB(OB(O1)C=C)C=C)C=C.C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinylboronic anhydride pyridine complex
Smältpunkt 44°C to 52°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 240.67
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.