Läs mer
Vinylboronanhydridpyridkomplex, 95 %
Beskrivning
Reagens som används för Suzuki-Miyaura-korskoppling, stereoselektiv syntes via palladium-katalyserad karboaminering, Alkyl-kopplad 2-amino-6-vinylpurin (AVP) tvärbindningsmedel till cytosinbas i RNA, Kaiser-oxim-harts-härledd palladacykel som en återvinningsbar Suzuki-reaktionsmedier i en polymer pre-katalysator Miyaura och en Suzuki-polymer pre-katalysator. Kinetisk upplösning av fosforyl- och sulfonylestrar av binaftolderivat via Pd-katalyserad alkoholys av deras vinyletrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
karboaminering, Alkyl-kopplad 2-amino-6-vinylpurin (AVP) tvärbindningsmedel till cytosinbas i RNA, Kaiser-oxim-harts-härledd palladacykel som en återvinningsbar polymer pre-coupling av Suzuki-katalytisk reaktion i Suzukia-polymer pre-coupling. media och kinetisk upplösning av fosforyl- och sulfonylestrar av binaftolderivat via Pd-katalyserad alkoholys av deras vinyletrar.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Fuktkänslig, förvara borta från vatten/fukt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvara under torr inert gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vinylboronic anhydride pyridine complex |
| Smältpunkt | 44 °C till 52 °C |
| Kvantitet | 5 g |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Löslig i metanol. |
| Formel vikt | 240.67 |
| Procent renhet | 95% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.