Läs mer
Vinylcyklohexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11372976
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372976 5 g 5g
11382976 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372976 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10756.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 695-12-5 | C8H14 | 110.20 g/mol
Användningen av vinylcyklohexandioxid (VCD) som polär dehydreringsmedel med efterföljande inbäddning i Spurr studerades. Vinylcyklohexan (VCH) sampolymeriserades med eten och propen med användning av metylaluminoxan-aktiverade metallocenkatalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Användningen av vinylcyklohexandioxid (VCD) som polär dehydreringsmedel med efterföljande inbäddning i Spurr studerades. Vinylcyklohexan (VCH) sampolymeriserades med eten och propen med användning av metylaluminoxan-aktiverade metallocenkatalysatorer.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 695-12-5
Molekylformel C8H14
Molekylvikt (g/mol) 110.20
MDL-nummer MFCD00001514
InChI-nyckel LDLDYFCCDKENPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinylcyclohexane, cyclohexylethylene, cyclohexane, ethenyl, cyclohexane, vinyl, cyclohexylethene, unii-q49pj3tt00, cyclohexane, ethenyl-9ci, vinyl cyclohexane, vinyl-cyclohexane, 1-vinylcyclohexane
PubChem CID 12757
IUPAC-namn etenylcyklohexan
LEDER C=CC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinylcyclohexane
Densitet 0.805
Kokpunkt 127°C to 128°C
Flampunkt 22°C (71°F)
Brytningsindex 1.4465
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1304663
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 110.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vinylcyclohexane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Vinylcyclohexane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.