Läs mer
Vinylcyclohexane (Stabilized by TBC), TRC
Produktkod. 30136843
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30136843 500 mg -
30133968 2.5 g 2.5g
30012353 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136843 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV757080500MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 695-12-5
Molekylformel C8H14
Molekylvikt (g/mol) 110.2
IUPAC-namn ethenylcyclohexane
LEDER C=CC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinylcyclohexane
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H14/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2,8H,1,3-7H2
Formel vikt 110.1096