Läs mer
Vinylcyclopentane, 97%
Produktkod. 10244904 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. 10244904
Brand: Thermo Scientific Acros 150050010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3742-34-5 | C7H12 | 96.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinylcyclopentane
CAS 3742-34-5
Färg Colorless
Densitet 0.7000g/mL, 0.7
Kokpunkt 97.0°C
Flampunkt 10°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H12
Linjär formel C5H9CH=CH2
Brytningsindex 1.436
MDL-nummer MFCD00001386
Kvantitet 1 g
Synonym vinylcyclopentane, cyclopentane, ethenyl, cyclopentane, vinyl, cyclopentyl-ethene, cyclopentylethylene, cyclopentane,ethenyl, acmc-209iss
InChI-nyckel BEFDCLMNVWHSGT-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=CC1CCCC1
IUPAC-namn ethenylcyclopentane
Molekylvikt (g/mol) 96.17
PubChem CID 77345
Formel vikt 96.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vinylcyclopentane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.