missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Vinylcyclopropane, TRC

Produktkod. 30450930
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30450930 1 g
30456725 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30450930 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV3800001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 693-86-7
Molekylformel C5 H8
Molekylvikt (g/mol) 68.12
Synonym Ethenyl-cyclopropane, Vinyl-cyclopropane, Cyclopropylethene, Cyclopropylethylene, Cyclopropyl-ethene
IUPAC-namn ethenylcyclopropane
LEDER C=CC1CC1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Vinylcyclopropane
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H8/c1-2-5-3-4-5/h2,5H,1,3-4H2
Formel vikt 68.0626
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.