missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Vinylcyclopropane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vinylcyclopropane |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8/c1-2-5-3-4-5/h2,5H,1,3-4H2 |
| Formel vikt | 68.0626 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?