Läs mer
Vinylenkarbonat, 97+%, stab. med BHT
Produktkod. 11354108
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354108 0.5 g 0.5g
11334108 2 g 2g
11344108 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11354108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041400.02
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 872-36-6 | C3H2O3 | 86,05 g/mol
Vinylenkarbonat används som tillsats till elektrolytlösningar för litiumjonbatterier på anodsidan. Det fungerar också som ett tätningsmedel för att täta åtminstone en del av gränsytan mellan kisel och polyvinylsyra. Den används vidare för att förbättra batteriets prestanda vid hög temperatur.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872-36-6
Molekylformel C3H2O3
Molekylvikt (g/mol) 86.05
MDL-nummer MFCD00005380
InChI-nyckel VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinylene carbonate, vinyl carbonate, carbonic acid, cyclic vinylene ester, wln: t5ovoj, vinylenecarbonate, vinyleny carbonate, carbonic acid vinylene, 1,3-dioxo-2-one, vinylene carbonate vc, acmc-209qj3
PubChem CID 13385
IUPAC-namn 1,3-dioxol-2-on
LEDER O=C1OC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinylene carbonate
Namnnotering Stabiliserad med BHT
Smältpunkt 19 °C till 22 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.355 g/mL
Kokpunkt 162 °C till 163 °C
Flampunkt 72 °C (163 °F)
Brytningsindex 1.421
Kvantitet 0.5 g
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 86.05
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.