Läs mer
Vinylenkarbonat (innehåller upp till 2 % BHT), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vinylene Carbonate |
| CAS | 872-36-6 |
| Molekylformel | C3H2O3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1,3-Dioxol-2-one, Cyclic Vinylene Ester Carbonic Acid, LBG 84922, NSC 20980, NSC 47201, Vinylidene Carbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H |
| LEDER | O=C1OC=CO1 |
| IUPAC-namn | 1,3-dioxol-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 86.05 |
| Formel vikt | 86.0004 |