Läs mer
Vinylidene chloride, 99.9%, stabilized
Produktkod. 10459300 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10459300 2.5 L Glass bottle 2.5 L
10449300 1 L Glass bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10459300 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 172290025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 75-35-4 | C2H2Cl2 | 96.938 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-35-4 , 150-76-5
MDL-nummer MFCD00011653
InChI-nyckel LGXVIGDEPROXKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinylidene chloride, 1,1-dichloroethylene, vinylidene dichloride, 1,1-dce, ethene, 1,1-dichloro, vinylidine chloride, ethylene, 1,1-dichloro, as-dichloroethylene, rcra waste number u078, asym-dichloroethylene
PubChem CID 6366
ChEBI CHEBI:34031
IUPAC-namn 1,1-dichloroethene
LEDER C=C(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinylidene chloride
Namnnotering 99.9%
Smältpunkt -122.0°C
Färg Colorless
Densitet 1.2180g/mL, 1.218
Kokpunkt 31.2°C to 31.7°C
Flampunkt −25°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99.85% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C2H2Cl2
Linjär formel H2C=CCl2
Brytningsindex 1.4244 to 1.4264
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 01, 186
Merck Index 15, 10192
Löslighetsinformation Solubility in water: 2.5g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents and,greases
Stabilisator 180 to 220ppm MEHQ
Molekylvikt (g/mol) 96.94
Viskositet .377 mPa.s (15°C)
Formel vikt 96.94
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vinylidene chloride, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.