Läs mer
Alfa Aesar™ Vinylidene chloride, 99%, stab. with 200 ppm 4-methoxyphenol
Produktkod. 11373456
Change view
Kvantitet:
100mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373456 100mL 100ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11373456 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer L14308.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Applications
Vinylidene chloride is used as pharmaceutical intermediate and in chemical research.
Solubility
Soluble in water (2.5g/L at 20°C).
Notes
It is sensitive to light and moisture. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Recommended storage temperature is 2 - 8°C. Store under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinylidene chloride
Namnnotering stabilized with 200ppm 4-methoxyphenol
CAS 75-35-4
Kokpunkt 30°C to 32°C
Flampunkt −25°C (−13°F)
Odör Aromatic
Molekylformel C2H2Cl2
Linjär formel H2C=CCl2
MDL-nummer MFCD00011653
Kvantitet 100mL
UN-nummer UN1303
Beilstein 1733365
Merck Index 14,9996
Synonym vinylidene chloride, 1,1-dichloroethylene, vinylidene dichloride, 1,1-dce, ethene, 1,1-dichloro, vinylidine chloride, ethylene, 1,1-dichloro, as-dichloroethylene, rcra waste number u078, asym-dichloroethylene
InChI-nyckel LGXVIGDEPROXKC-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=C(Cl)Cl
IUPAC-namn 1,1-dichloroethene
Molekylvikt (g/mol) 96.938
PubChem CID 6366
ChEBI CHEBI:34031
Formel vikt 96.94
Procent renhet 99%