Läs mer
Vinyloxytrimethylsilane, 97%
Produktkod. 11387059
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387059 1 g 1g
11397059 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387059 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26876.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6213-94-1 | C5H12OSi | 116.235 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6213-94-1
Molekylformel C5H12OSi
Molekylvikt (g/mol) 116.235
MDL-nummer MFCD00054764
InChI-nyckel HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl vinyloxy silane, vinyloxytrimethylsilane, silane, ethenyloxy trimethyl, tmso-ethene, vinyloxy-trimethylsilane, trimethylsiloxy ethylene, snqhhgciiezjp@, acmc-209mzx, ethenoxy trimethyl silane, trimethylsilyl vinyl ether
PubChem CID 80344
IUPAC-namn etenoxi(trimetyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)OC=C
Specifikationer
Kokpunkt 74°C
Kemiskt namn eller material Vinyloxytrimethylsilane
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Flampunkt −19°C (−2°F)
Formel vikt 116.24
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.389
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.779
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.