Läs mer
Vinylfosfonsyra, 90%, teknisk, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15522293 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15522293 10 g 10g
15532293 50 g 50g
15542293 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15522293 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 300590100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1746-03-8
Molekylformel C2H3O3P
Molekylvikt (g/mol) 106.02
MDL-nummer MFCD00043866
InChI-nyckel ZTWTYVWXUKTLCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym vinylphosphonic acid, phosphonic acid, ethenyl-, homopolymer, vinyl-phosphonicaci, ethenephosphonicacid, ethenylphosphonicacid, ethenyl-phosphonicaci, ethylenephosphonicacid, phosphonic acid, p-ethenyl-, homopolymer, acmc-1bvr6, poly vinylphosphonic acid
PubChem CID 168725
IUPAC-namn etenylfosfonsyra
LEDER [O-]P([O-])(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinylphosphonic acid
Smältpunkt 36.0°C
Densitet 1.3700g/mL, 1.37
Flampunkt 113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (Acid)
Linjär formel H2C=CHP(O)(OH)2
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 108.03
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vinylphosphonic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.