Läs mer
Vinylfosfonsyra, TRC
Produktkod. 30456046
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30456046 10 g
1 options
Produktkod. 30456046 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV45341510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinylphosphonic Acid
CAS 1746-03-8
Molekylformel C2H5O3P
Kvantitet 10 g
Synonym P-Ethenylphosphonic Acid, Ethenephosphonic Acid, Ethylenephosphonic Acid ITC 467 Vinylphosphonic Acid, Ethenyl-Phosphonic Acid
InChI formel InChI=1S/C2H5O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5)
LEDER OP(C=C)(O)=O
IUPAC-namn Etenylfosfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 108.03
Formel vikt 107.9976