Läs mer
Vinylfosfonsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vinylphosphonic Acid |
| CAS | 1746-03-8 |
| Molekylformel | C2H5O3P |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | P-Ethenylphosphonic Acid, Ethenephosphonic Acid, Ethylenephosphonic Acid ITC 467 Vinylphosphonic Acid, Ethenyl-Phosphonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5) |
| LEDER | OP(C=C)(O)=O |
| IUPAC-namn | Etenylfosfonsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.03 |
| Formel vikt | 107.9976 |