Läs mer
Vinyltriklorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11351567
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351567 500 g 500g
11346926 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04387.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75-94-5 | C2H3Cl3Si | 161.481 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-94-5
Molekylformel C2H3Cl3Si
Molekylvikt (g/mol) 161.481
MDL-nummer MFCD00000482
InChI-nyckel GQIUQDDJKHLHTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichlorovinylsilane, vinyltrichlorosilane, trichloro vinyl silane, vtcs, silane, trichloroethenyl, silane, trichlorovinyl, trichlorovinylsilicon, vinyl trichlorosilane, trichlorovinyl silicane, vinylsilicon trichloride
PubChem CID 6413
IUPAC-namn triklor(etenyl)silan
LEDER C=C[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 91°C to 93°C
Kemiskt namn eller material Vinyltrichlorosilane
Smältpunkt -95°C
Kvantitet 500 g
Linjär formel CH2=CHSiCl3
UN-nummer UN1305
Beilstein 1743440
Flampunkt 10°C (50°F)
Formel vikt 161.49
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.436
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.27
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.