Läs mer
Vinyltriethoxysilane, 97%
Produktkod. 11490127
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490127 50 g 50g
11400137 250 g 250g
11480127 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21037.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78-08-0 | C8H18O3Si | 190.31 g/mol
Vinyltrietoxisilan används som lim för objektglas. Det fungerar som ett kopplingsmedel på oorganiska ämnen som blandas i polymerer som fungerar som vidhäftningsfrämjare, tvärbindare och ytmodifierare. Vidare används det för att framställa polymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Vinyltrietoxisilan används som lim för objektglas. Det fungerar som ett kopplingsmedel på oorganiska ämnen som blandas i polymerer som fungerar som vidhäftningsfrämjare, tvärbindare och ytmodifierare. Vidare används det för att framställa polymerer.
Löslighet Blandbar med
organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med alkali, syra, vatten och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-08-0
Molekylformel C8H18O3Si
Molekylvikt (g/mol) 190.31
MDL-nummer MFCD00009063
InChI-nyckel FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyltriethoxysilane, triethoxyvinylsilane, silane, ethenyltriethoxy, triethoxy vinyl silane, polyscience vtes, triethoxyvinylsilicane, vtes, silane a 151, ethenyl triethoxy silane, silane, triethoxyvinyl
PubChem CID 6516
IUPAC-namn etenyl(trietoxi)silan
LEDER CCO[Si](OCC)(OCC)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinyltriethoxysilane
Densitet 0.903
Kokpunkt 160°C to 161°C
Flampunkt 34°C (93°F)
Analysprocentintervall 0.97
Linjär formel (CH3CH2O)3SiCH=CH2
Brytningsindex 1.399
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1767229
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with organic solvents.
Formel vikt 190.31
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vinyltriethoxysilane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Vinyltriethoxysilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.