Läs mer
Vinyltrietylsilan, 97 %
Produktkod. 11393166
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393166 1 g 1g
11303176 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393166 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12461.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 1112-54-5 | C8H18Si | 142,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1112-54-5
Molekylformel C8H18Si
Molekylvikt (g/mol) 142.32
MDL-nummer MFCD00041345
InChI-nyckel HBWGDHDXAMFADB-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyltriethylsilane, triethylvinylsilane, triethyl vinyl silane, vinyl triethyl silane, ethenyl-triethylsilane, triethylsilyl ethylene, ethenyl triethyl silane, pubchem13130, triethyl vinyl silane #
PubChem CID 559195
IUPAC-namn etenyl(trietyl)silan
LEDER CC[Si](CC)(CC)C=C
Specifications
Kokpunkt 145 °C till 146 °C
Kemiskt namn eller material Vinyltriethylsilane
Kvantitet 1 g
Flampunkt 25 °C (77 °F)
Brytningsindex 1.434
Densitet 0.771
UN-nummer UN1993
Beilstein 1743830
Formel vikt 142.32
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.