Läs mer
Vinyltrimetoxisilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11474667
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474667 500 g 500g
11464667 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21176.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2768-02-7 | C5H12O3Si | 148.23 g/mol
Trimetoxivinylsilan används som en kemisk mellanprodukt vid framställning av andra finkemikalier eller som monomer vid framställning av vinylfunktionella silikonpolymerer. Användningen av trimetoxivinylsilan i beläggningar är avsedd att förbättra bindning eller vidhäftning mellan organiska polymerer och mineralytor, såsom pigment, fyllmedel och glas- eller metallsubstrat. Det används i vattenbaserade dekorativa beläggningsprodukter. Det används också som tvärbindningsmedel och vidhäftningsfrämjare i kommersiellt tillgängliga silikontätningsprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trimetoxivinylsilan används som en kemisk mellanprodukt vid framställning av andra finkemikalier eller som monomer vid framställning av vinylfunktionella silikonpolymerer. Användningen av trimetoxivinylsilan i beläggningar är avsedd att förbättra bindning eller vidhäftning mellan organiska polymerer och mineralytor, såsom pigment, fyllmedel och glas- eller metallsubstrat. Det används i vattenbaserade dekorativa beläggningsprodukter. Det används också som tvärbindningsmedel och vidhäftningsfrämjare i kommersiellt tillgängliga silikontätningsprodukter.
Löslighet Löslighet i
vatten, 9,4 g/L vid 20 °C.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2-7-2768
Specifikationer
Kokpunkt 122°C to 124°C
Kemiskt namn eller material Vinyltrimethoxysilane
Smältpunkt <-40°C
Kvantitet 500 g
Molekylformel C24H48O4Sn
Linjär formel CH2=CHSi(OCH3)3
MDL-nummer MFCD00015261
UN-nummer UN1993
Beilstein 1099136
Flampunkt 23°C (73°F)
Synonym dibutyltin bis 2-ethylhexanoate, dibutyltin di 2-ethylhexoate, stannane, dibutylbis 2-ethyl-1-oxohexyl oxy, di-n-butyltin di-2-ethylhexanoate, di-n-butyltin bis 2-ethylhexanoate, dibutyltin di-2-ethylhexanoate, dibutyltin di 2-ethylhexanoate, dibutylbis 2-ethyl-1-oxohexyl oxy stannane, tin, dibutyl-, di 2-ethylhexoate, dibutyltin di-2-ethylhexoate
InChI-nyckel GPDWNEFHGANACG-UHFFFAOYNA-L
LEDER CCCCC(CC)C(=O)O[Sn](CCCC)(CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
IUPAC-namn dibutyl[(2-etylhexanoyl)oxi]stannyl-2-etylhexanoat
Molekylvikt (g/mol) 519.35
Formel vikt 148.24
Procent renhet 98%
Odör Fruit-like
Brytningsindex 1.392
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.97
Visa mer Visa mindre
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.