missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Vinyltrimethoxysilane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethoxyvinylsilane |
| CAS | 2768-02-7 |
| Molekylformel | C5 H12 O3 Si |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Silane','ethenyltrimethoxy-, Silane','trimethoxyvinyl- (6CI,7CI,8CI), Ethenyltrimethoxysilane, (Trimethoxysilyl)ethene, A 101, A 101 (silane), A 171, AC 71, CV 4917, DB 171, DL 171, Dow Corning 6300, Dynasylan Si 108, Dynasylan Silfin, Dynasylan Silfin 24, Dynasylan VTMO, EMI 1833, GX 171, Geniosil X 10GS, Geniosil XL 10, KBM 1003, KBM 3100, KH 171, KH 921, KHA 171, LMD 171, LS 815, LT 171, NUC Silicone A 171, NUC-Y 9818, Penta 1002, Q 9-6300, S 210, SB 6301, SCA 1603, SG-Si 171, SH 6300, SIV 9220.0, SL 815, SZ 6300, Sigma T 5051, Sila-Ace 210, Sila-Ace S 210, Silane A 171, Silane V Trimethoxy, Silaplane S 210, Silfin 13, Silfin 22, Silfin 24, Silfin 59, Silopren TP 3625, Silox VS 911, Silquest A 171, TSL 8310, Trimethoxyvinylsilane, U 611, UN 1993, UP 171, V 0042, V 06, V 06 (coupling agent), V 4917, VTMO, VTMS, VTS-M, Vinyltrimethoxysilane, WD 21, XL 10, XL 10 (silane), Xiameter OFS 6300, Y 4302, YDH 171, YGO 1202, Z 6300 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O3Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H,1H2,2-4H3 |
| LEDER | CO[Si](OC)(OC)C=C |
| IUPAC-namn | ethenyl(trimethoxy)silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.2325 |
| Formel vikt | 148.0556 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?