Läs mer
Vinyltrimetylsilan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11353886
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11353886 25 g 25g
11343886 5 g 5g
11363886 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11353886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16989.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 754-05-2 | C5H12Si | 100.236 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 754-05-2
Molekylformel C5H12Si
Molekylvikt (g/mol) 100.236
MDL-nummer MFCD00008606
InChI-nyckel GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyltrimethylsilane, trimethyl vinyl silane, trimethylvinylsilane, silane, ethenyltrimethyl, trimethylsilyl ethylene, vinyl trimethylsilane, silane, trimethylvinyl, vinyltrimethysilane, trimethylsilyl ethene, ethenyl-trimethylsilane
PubChem CID 79102
IUPAC-namn etenyl(trimetyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)C=C
Specifikationer
Kokpunkt 54°C to 56°C
Kemiskt namn eller material Vinyltrimethylsilane
Smältpunkt -132°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 956572
Flampunkt −24°C (−11°F)
Formel vikt 100.24
Procent renhet ≥98%
Odör Mild
Brytningsindex 1.391
Densitet 0.69
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.