Läs mer
Vinyltriphenylphosphonium bromide, 97%
Produktkod. 11380174
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11380174 25 g 25g
11370174 5 g 5g
11390174 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11380174 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00708.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5044-52-0 | C20H18BrP | 369.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5044-52-0
Molekylformel C20H18BrP
Molekylvikt (g/mol) 369.24
MDL-nummer MFCD00011807
InChI-nyckel VRAYVWUMBAJVGH-UHFFFAOYSA-M
Synonym vinyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl vinyl phosphonium bromide, schweizer's reagent, ethenyltriphenylphosphonium bromide, ethenyl triphenyl phosphanium bromide, ethenyltriphenylphosphanium bromide, triphenyl-vinyl-phosphonium; bromide, pubchem16334, acmc-1aw2n, vinyltriphenylphosphine bromide
PubChem CID 2723893
IUPAC-namn etenyl(trifenyl)fosfanium;bromid
LEDER [Br-].C=C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinyltriphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 182°C to 186°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 4168860
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Formel vikt 369.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.