missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Vinyltris (2-metoxietoxi)silan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vinyltris(2-methoxyethoxy)silane |
| CAS | 1067-53-4 |
| Molekylformel | C11 H24 O6 Si |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Silane','tris(2-methoxyethoxy)vinyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Ethenyl-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane, A 172, A 172 (coupling agent), A 172NT, A 173, AC 77, CG 172, Crosile 172, DB 172, DB 172 (coupling agent), Dynasylan VTMOEO, FD 172, Fibnasil, GF 58, Geniosil GF 58, KBC 1003, KH 172, KH-A 172, NSC 78465, NUCA 172, SCA 972, SCA-A 172, SCA-V 71C, SG-SI 172, SH 6082, SZ 6082, Silane A 172, Silox VS 924, Silquest A 172, Silquest A 172NT, Struktol SCA 972, Tri(2-methoxyethoxy)vinylsilane, Tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane, Tris(methoxyethoxy)vinylsilane, Tris(β-methoxyethoxy)vinylsilane, U 613, UNC-A 172, V 5000, VTMES-SCA 972, VTMOEO, VTS-ME, Vinyltri(methoxyethoxy)silane, Vinyltri(β-methoxyethoxy)silane, Vinyltris(2-methoxyethoxy)silane, Vinyltris(β-methoxyethoxy)silane, WD 27, WD 72, YGO 1204, Z 6082, Z 6172, 2,5,7,10-Tetraoxa-6-silaundecane','6-ethenyl-6-(2-methoxyethoxy)- |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24O6Si/c1-5-18(15-9-6-12-2,16-10-7-13-3)17-11-8-14-4/h5H,1,6-11H2,2-4H3 |
| LEDER | COCCO[Si](OCCOC)(OCCOC)C=C |
| IUPAC-namn | Etenyl-tris(2-metoxieetoxi)silan |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.39 |
| Formel vikt | 280.1342 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?