Läs mer
Violanthrone-79, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15445998
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15445998 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15445998 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59616.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 85652-50-2 | C50H48O4 | 712,93 g/mol
Violanthrone 79 är en n-kanals organisk halvledare som används för gränssnittsstyrning av konventionell metadiod av n-typ.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Violanthrone 79 är en n-kanals
organisk halvledare som används för gränssnittsstyrning av konventionell metadiod av n-typ.
Löslighet Löslig i
kloroform.
Anteckningar
Kylt. Inkompatibel med stark oxi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Violanthrone-79
CAS 85652-50-2
Smältpunkt 193 °C till 196 °C
Molekylformel C50H48O4
MDL-nummer MFCD00491570
Kvantitet 1 g
Synonym violanthrone-79, violanthrone 79, anthra 9,1,2-cde benzo rst pentaphene-5,10-dione,16,17-bis octyloxy, anthra 9,1,2-cde benzo rst pentaphene-5,10-dione,1, 16,17-bis n-octyloxy anthra 9,1,2-cde benzo rst pentaphene-5,10-dione, 16,17-bis octyloxy-anthra 9,1,2-cde benzo rst pentaphene-5,10-dione, 16,17-bis octyloxy anthra 9,1,2-cde-benzo rst pentaphene-5,10-dione, 16,17-bis octyloxy anthra 9,1,2-cde benzo rst pentaphene-5,10-dione
Löslighetsinformation Löslig i kloroform.
InChI-nyckel LLPQZABTDLOYAL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCOC1=C2C3=C(C=CC4=C3C(=C1)C5=CC=CC=C5C4=O)C6=C7C2=C(C=C8C7=C(C=C6)C(=O)C9=CC=CC=C98)OCCCCCCCC
Molekylvikt (g/mol) 712.93
PubChem CID 16217791
Formel vikt 712.91
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.