Läs mer
Violanthrone 79, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Violanthrone 79 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C50H48O4/c1-3-5-7-9-11-17-27-53-41-29-39-31-19-13-15-21-35(31)49(51)37-25-23-33-34-24-26-38-44-40(32-20-14-16-22-36(32)50(38)52)30-42(54-28-18-12-10-8-6-4-2)48(46(34)44)47(41)45(33)43(37)39/h13-16,19-26,29-30H,3-12,17-18,27-28H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 712.3553 |